Läs mer
Texwipe™ Absorbond™ Polyesterblandade torkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 3000
Beskrivning
- Hydroentangled 100 % polyester torkar absorberar fem gånger sin vikt
- Mjuk, hållbar yta förhindrar nötning
- Idealiska torkare för rengöring av olja eller fett; har många optiska tillämpningar
- Innehåller inga ytaktiva ämnen och har ultralåga halter av partiklar och extraherbara ämnen
Beställningsinfo
Ytvikt: 42 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.9 cm |
| Material | Hydroentangled polyester |
| Basvikt | 42 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 en OHSAS 18001:1999 |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| För användning med (applikation) | Rengör, absorberar olja och fett |
| Visa mer |