Läs mer
Texwipe™ Alpha™ 10 förseglade gränstorkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Förvätad torkduk
Torrservett
Mättnadslösning:
70 % isopropylalkohol
70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
Torr torkare
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 400
Beskrivning
- Vectra™ processed—hands-free, continuous manufacturing purification and inspection
- Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
- Patented sealed-border wiper for lowest releasable fibers and particles
- Optimum balance of wiping efficiency, abrasion resistance, and sorbency
- Ideal wiper for use in multiple environments
- Lot-to-lot traceability
Beställningsinfo
Finns torr eller steril och förmättad med isopropanol. Ytvikt: 130 g/m 2 . Sterila torkare 19-130-2061 packade 50 torkare/ flatpack, 5 flatpacks/fodral; 19-165-653 packade 20 torkare per flexpack, 20 flexpack/fodral.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torrservett |
| Längd (engelska) | 12 in. |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 12 in. |
| Bredd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Polyester |
| Basvikt | 135 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Konstruktion | Double-knit |
| Kanter | Sealed |
| Visa mer |