Läs mer
Texwipe™ Alpha™ 10 förseglade gränstorkare
Produktkod. 15604987 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Förvätad torkduk
Torrservett
Mättnadslösning:
70 % isopropylalkohol
70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
Torr torkare
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Produkttyp Mättnadslösning unitSize
15604987 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) Förvätad torkduk 70 % isopropylalkohol, 30 % WFI Paket med 250
11585355 12 x 12 tum Torrservett Torr torkare Paket med 100
15614987 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Förvätad torkduk 70 % isopropylalkohol Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15604987 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3280
För ISO Klass 3 till 4 applikationer
  • Vectra™ bearbetad —handsfree, kontinuerlig tillverkningsrening och inspektion
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Patenterad förseglad kanttorkare för lägsta släppbara fibrer och partiklar
  • Optimal balans mellan avtorkningseffektivitet, nötningsbeständighet och absorptionsförmåga
  • Idealisk torkare för användning i flera miljöer
  • Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Finns torr eller steril och förmättad med isopropanol. Ytvikt: 130 g/m 2 . Sterila torkare 19-130-2061 packade 50 torkare/ flatpack, 5 flatpacks/fodral; 19-165-653 packade 20 torkare per flexpack, 20 flexpack/fodral.
Specifikationer
Produkttyp Förvätad torkduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Kanter Sluten
Mått (L x B) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Idealiska våtservetter för användning i flera miljöer
Mättnadslösning 70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
Sterilitet Sterila