Läs mer
Texwipe™ Alpha™ 10 förseglade gränstorkare
Produktkod. 15614987 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 x 30 cm.
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Förvätad torkduk
Torrtorkning
Mättnadslösning:
70 % isopropylalkohol
70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
Torkare
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Produkttyp Mättnadslösning Förpackningsstorlek
15614987 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Förvätad torkduk 70 % isopropylalkohol Paket med 400
11585355 30 x 30 cm. Torrtorkning Torkare Paket med 100
15604987 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) Förvätad torkduk 70 % isopropylalkohol, 30 % WFI Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15614987 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11957.67 SEK
    10535.92 SEK / Paket med 400
    Save 1421.75 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
För ISO Klass 3 till 4 applikationer
  • Vectra™ bearbetad —handsfree, kontinuerlig tillverkningsrening och inspektion
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Patenterad förseglad kanttorkare för lägsta släppbara fibrer och partiklar
  • Optimal balans mellan avtorkningseffektivitet, nötningsbeständighet och absorptionsförmåga
  • Idealisk torkare för användning i flera miljöer
  • Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Finns torr eller steril och förmättad med isopropanol. Ytvikt: 130 g/m 2 . Sterila torkare 19-130-2061 packade 50 torkare/ flatpack, 5 flatpacks/fodral; 19-165-653 packade 20 torkare per flexpack, 20 flexpack/fodral.
Specifikationer
Produkttyp Förvätad torkduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealiska våtservetter för användning i flera miljöer
Mättnadslösning 70 % isopropylalkohol
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • wipers pre-wetted with 40%-100% IPA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol