Läs mer
Texwipe™ AlphaMop™
Produktkod. 11591214 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Material:
Polyester
Produkttyp:
Renrumsmopp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Produkttyp Förpackningsstorlek
11591214 Polyester Renrumsmopp Varje
1 options
Produktkod. 11591214 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX7108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 SEK
    1412.36 SEK / Paket med 1
    Save 352.64 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-02-2027
Platt moppsystem för enkel och effektiv rengöring av golv, väggar och tak
Speciellt designad för behoven i ultrarena produktionsmiljöer. Enkelt utbytbara, tvättade polyestermoppöverdrag passar över en platt, skumvadderad huvudenhet. Lätt, hållbart glasfiberhandtag ger utmärkt kontroll över det vridbara huvudet och lätt åtkomst till svåråtkomliga områden.
  • Möjliggör snabbt byte av avtorkningsytor för att följa strikta avtorkningsprotokoll ISO Klass 4 renrum-tvättad Alpha™ moppskydd i polyester
  • Utbytbar skumkudde ser till att polyestermoppöverdraget anpassar sig till strukturerade golv och andra ytor
  • Upprätthåller ultralåg generering av partiklar och extraherbara material Motstår korrosion, nötning och vanliga rengörings- och desinficeringskemikalier som blekmedel, fenoler och kvartär ammoniumförening
  • AlphaMop polyester ersättningsmopphuvuden och skumkuddar tillgängliga separat (150 huvuden och sex kuddar per fodral)
  • AlphaMop moppöverdrag förmättade med 6% IPA Honeycomb™ 10 dubbelstickade polyestermoppöverdrag har en slipande textur (medföljer 150 överdrag per fodral)
Specifikationer
Produkttyp Renrumsmopp
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar 60 tum. Glasfiberhandtag, 15 x 8 tum. Enkelt huvud, 6 polyester Alphawipe Moppskydd
För användning med (applikation) Idealisk för applikationer som kräver låga partiklar, extraherbar och jonisk kontaminering, överlägsen för vägg-, golv- och takrengöring, designad speciellt för ultrarena tillverkningsmiljöer
Material Polyester
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.