Specifikationer
| Produkttyp | Ersättningsrengöringsdyna |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 25 |
| Inkluderar | Fäststift |
| För användning med (utrustning) | AlphaMops TX7108 och TX7108A |
| För användning med (applikation) | För Ultraclean Produktionsmiljöer |
| Material | Polyester |