Läs mer
Texwipe™ AlphaMop™ Isolator rengöringsverktyg
Produktkod. 11551214 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Produkttyp:
Mopp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11551214 Mopp Varje
1 options
Produktkod. 11551214 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX7101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1508.58 SEK
    1444.52 SEK / Paket med 1
    Save 64.06 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Innehåller
Två handtag (18 och 24 tum långa), en dyna av polyesterskum och sex TechniCloth™ moppöverdrag i polyester. Mopp med teleskophandtag inkluderar sex polyestermoppöverdrag.
Utmärkt för rengöring av isolatorer, laminärt flödeshuvar, biosäkerhetsskåp och handskfack
  • Lågprofilmopp med rundade hörn och vridbart huvud för att nå svåråtkomliga områden
  • Tillverkad av autoklaverbar Celcon™ plast
  • Utbytbar skumkudde säkerställer att moppskyddet anpassar sig till ytor som ska rengöras
Specifikationer
Produkttyp Mopp
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För renrumsklass 4 till 8
Material Plast