Läs mer
Texwipe™ AlphaMop™ Ersättningshuvuden
Produktkod. 17915241 Handla allt Texwipe Produkter
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17915241
Brand: Texwipe™ TX7108AH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaMop™ 15 x 8 tum. (38 x 20 cm) Termoplastmopphuvud
  • Det stora mopphuvudet möjliggör bredare yttäckning och snabbare rengöringsresultat
  • Snabbbytessystem gör att användaren kan byta överdrag/kuddar ofta, i enlighet med strikta rengöringsprotokoll
  • Polyesterdynan säkerställer att moppskyddet anpassar sig till ytorna för konsekvent rengöring
  • Specifikationer
    Produkttyp Ersättningshuvud
    Sterilitet Icke-steril
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    För användning med (utrustning) AlphaMop
    Färgkodad Nej
    Material Termoplast