Läs mer
Texwipe™ AlphaMop™ Ersättande Microdenier moppöverdrag
Handla allt Texwipe Produkter
:
För användning med AlphaMop och autoklaverbar AlphaMop; Mått: 8 x 15 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Moppskydd |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Skumkuddar |
| För användning med (applikation) | Maximalt avlägsnande av små och mikroföroreningar och används i renrum, desinficering med quat-baserade rengöringsmedel, läkemedel, biologiska läkemedel, medicinsk utrustning |
| Material | Microdenier polyesterfiber |