Läs mer
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 torkare
Produktkod. 11555405 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
11555405 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 40
1 options
Produktkod. 11555405 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1057
Hög absorptionsförmåga med ultralåga partiklar i en förseglad kantduk
Förmättad
  • Överlägsen styrka
  • Mjuk, icke-nötande yta
  • Förmättad med 10 % isopropylalkohol/90 % avjoniserat vatten
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) För aseptiska renrum
Mättnadslösning 10 % isopropylalkohol, 90 % avjoniserat vatten
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X40 AlphaSat with AlphaSorb 10 9'' x 9'' Polyester , Sealed-Border Wipers Pre-Wetted With 10% IPA 23
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol