Läs mer
Texwipe™ BetaWipe™ Torkare av komposit bomull och skum
Produktkod. 13173733 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13173733 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 1000
1 options
Produktkod. 13173733 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.00 SEK
    4353.24 SEK / Paket med 1000
    Save 1246.76 SEK
    22% Av
I lager
För ISO Klass 7 (Klass 10 000) applikationer
  • Tillverkad av termiskt bunden polypropen/cellulosa för hög absorption och stark syrabeständighet
  • Mycket mjuk konsistens
  • Idealisk för polering och rengöring av ömtåliga instrument, speciellt repkänsliga ytor.
  • Utmärkt för att ta bort syror, etsmedel och kemikaliespill
Beställningsinfo
Ytvikt: 112 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp BetaWipe™ Torkar
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Cellulosa, polypropen
Basvikt 112
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Designad för att ta bort syror, etsmedel och kemikaliespill