Läs mer
Texwipe™ BlueWipe™ Torkare för allmänna ändamål
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
Beskrivning
- Tillverkad av 45 % polyester/55 % cellulosa nonwoven vilket skapar en hållbar torkare idealisk för spillkontroll, rengöring och applicering av lösning.
- Utmärkt kemisk resistens för kompatibilitet med en mängd olika lösningar.
- Förpackad i en C-vikt design för enkel åtkomst och borttagning från mitten av påsen.
- Möter USP och USP torkarkrav.
- Autoklavsäkert.
- Individuellt partikodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BlueWipe Torkar |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Basvikt | 70 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Mått (L x B) | 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm) |
| För användning med (applikation) | Allmän avtorkning och spillkontroll |
| Visa mer |