Läs mer
Texwipe™ CleanFoam Sterila skumservetter
Shop All Texwipe Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (engelska):
5 tum
5,02 tum.
Bredd (engelska) Huvud:
0,51 tum
0,78 tum
missing translation for 'unitSize'
Paket med 50
Description
Specifications
Specifications
| Längd (engelska) | 5,02 tum. |
| Produkttyp | Svabb |
| Längd (metrisk) | 127.5 mm |
| Material | Polyuretan |
| Bredd (engelska) Huvud | 0,51 tum |
| Bredd (metriskt) huvud | 13 mm |
| Typ av handtag | Polypropen |
| Typ av lim | Komplett termisk bindning |
| Handtagsmaterial | Polypropen |
| Tipsstil | Rektangel |
| Show More |