Läs mer
Texwipe™ CleanFoam Sterila skumservetter
Produktkod. p-4842405 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
5 tum
5,02 tum.
Bredd (engelska) Huvud:
0,51 tum
0,78 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15951457
Brand: Texwipe™ STX712A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Texwipe CleanFoam Sterila skumservetter, längd: 5 tum, 132,2 mm, bredd huvud: 0,78 tum, 19,7 mm, handtagstyp: Polypropen, Polyuretan, Rekommenderade tillämpningar: Säkerhet
  • Texwipe CleanFoam Sterila skumservetter
  • Längd: 5 tum, 132,2 mm
  • Bredd Huvud: 0,78 tum, 19,7 mm
  • Handtagstyp: polypropen, polyuretan
  • Rekommenderade tillämpningar: Säkerhet
  • Miljöövervakning
  • Rengöring med kompatibla lösningar och lösningsmedel
  • Plockar upp fina pulver
  • Ytprovtagning
  • Insamling och transport av bakteriologiska prover
  • Specifikationer
    Längd (engelska) 5,02 tum.
    Produkttyp Svabb
    Längd (metrisk) 127.5 mm
    Material Polyuretan
    Bredd (engelska) Huvud 0,51 tum
    Bredd (metriskt) huvud 13 mm
    Typ av handtag Polypropen
    Typ av lim Komplett termisk bindning
    Handtagsmaterial Polypropen
    Tipsstil Rektangel
    Spetsmaterial Polyuretan