Läs mer
Texwipe™ Renrumshinkar av polypropen
Produktkod. 17995231 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17995231 Blått
17905241 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17995231 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX7061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    886.90 SEK / Paket med 1
    Save 193.10 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 22 L
Material Polypropen
Färg Blått
Mått 18 x 9,5 x 9,5 tum. (45 x 24 x 24 cm)
För användning med (applikation) Platta moppar
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 24 cm
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (engelska) 9,5 tum
Bredd (metrisk) 24 cm