Läs mer
Texwipe™ Cleanroom Spiral Notebooks
Produktkod. 11545415 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
3 x 5 tum.
5,5 x 8,5 tum.
8,5 x 11 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
11545415 8,5 x 11 tum. Paket med 10
11555415 5,5 x 8,5 tum. Paket med 10
15712416 3 x 5 tum. Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11545415 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX5740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5650.00 SEK
    3621.76 SEK / Paket med 10
    Save 2028.24 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För anteckningar och datainspelning
  • Vit, högskolestyrd TexWrite™ 22 renrumsbindning med låg partikel- och fibergenerering
  • 100 skrivbara sidor (50 ark) i spiralbindning
  • Kemikaliebeständigt skydd av polyeten med hög densitet
  • IPA-beständigt bläck med låg natriumhalt och låg jonkontamination
  • Helt roterande sidor med möjlighet att ligga plant för användning i renrumsmiljöer
  • Autoklavering rekommenderas inte
  • Inga naturliga latexbindemedel
Specifikationer
Material Icke-latex papper
Färg Vitt
Täckmaterial HDPE
Mått (L x B) 8,5 x 11 tum.
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 216 mm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 279 mm
För användning med (applikation) För inspelning av anteckningsbok, journalföring, dataöverföring och anteckningar
Produkttyp Cleanroom Spiral Notebook
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 9.97 kg