Beskrivning
- Vit, högskolestyrd TexWrite™ 22 renrumsbindning med låg partikel- och fibergenerering
- 100 skrivbara sidor (50 ark) i spiralbindning
- Kemikaliebeständigt skydd av polyeten med hög densitet
- IPA-beständigt bläck med låg natriumhalt och låg jonkontamination
- Helt roterande sidor med möjlighet att ligga plant för användning i renrumsmiljöer
- Autoklavering rekommenderas inte
- Inga naturliga latexbindemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Icke-latex papper |
| Färg | Vitt |
| Täckmaterial | HDPE |
| Mått (L x B) | 5,5 x 8,5 tum. |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Bredd (engelska) | 8,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 216 mm |
| För användning med (applikation) | För inspelning av anteckningsbok, journalföring, dataöverföring och anteckningar |
| Produkttyp | Cleanroom Spiral Notebook |
| Visa mer |