Läs mer
Texwipe™ Cleanroom Spiral Notebooks
Produktkod. 15712416 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
3 x 5 tum.
5,5 x 8,5 tum.
8,5 x 11 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15712416 3 x 5 tum. Paket med 20
11545415 8,5 x 11 tum. Paket med 10
11555415 5,5 x 8,5 tum. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15712416 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX5742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3680.00 SEK
    3117.82 SEK / Paket med 20
    Save 562.18 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-03-2027
För anteckningar och datainspelning
  • Vit, högskolestyrd TexWrite™ 22 renrumsbindning med låg partikel- och fibergenerering
  • 100 skrivbara sidor (50 ark) i spiralbindning
  • Kemikaliebeständigt skydd av polyeten med hög densitet
  • IPA-beständigt bläck med låg natriumhalt och låg jonkontamination
  • Helt roterande sidor med möjlighet att ligga plant för användning i renrumsmiljöer
  • Autoklavering rekommenderas inte
  • Inga naturliga latexbindemedel
Specifikationer
Material Icke-latex papper
Färg Vitt
Täckmaterial HDPE
Mått (L x B) 3 x 5 tum.
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 127 mm
För användning med (applikation) För inspelning av anteckningsbok, journalföring, dataöverföring och anteckningar
Produkttyp Cleanroom Spiral Notebook
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 9.97 kg