Läs mer
Texwipe™ Alpha™-svabbar i polyesterserien
Produktkod. 12383775 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (metrisk):
69,5 mm
70 mm
70,3 mm
127,5 mm
162,3 mm
Tipsstil:
Flexibel
Plan
Styv
Typ av handtag:
Hackad, lång, lätt att greppa
Kompakt
Lång, lättgreppad
Långt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2500
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Tipsstil Typ av handtag Förpackningsstorlek
12383775 127,5 mm Plan Lång, lättgreppad -
11312713 127,5 mm Plan Hackad, lång, lätt att greppa Paket med 100
12303785 70,3 mm Styv Kompakt Paket med 500
13123743 69,5 mm Styv Kompakt Paket med 2500
12313785 70 mm Flexibel Kompakt Paket med 500
11541254 162,3 mm Flexibel Långt Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12383775 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9705.00 SEK
    5911.93 SEK / Paket med 1000
    Save 3793.07 SEK
    39% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stickat och renrumstvättat polyesterhuvud ger en neutral bakgrund för erhållet prov på grund av dess höga renhetsnivåer. Texwipe™ Alfa™ Swabs rekommenderas allmänt för ytprovtagning och rengöringsvalideringsarbete.
Två lager renrumstvättad AlphaLite™-polyesterspetsar termiskt förseglade på polypropenhandtag.
  • Ultrarena huvudmaterial är precisionsgjutna så att varje svabb är konstruerad för höga toleranser
  • Inga förorenande lim
  • Överlägsen motståndskraft mot många olika kemiska produkter och lösningsmedel
  • Ultralåga utsläpp av partiklar, joner och NVR
  • Rekommenderas för rengöringsvalidering
  • Utmärkt sorptions- och frigöringsegenskaper
  • Brett utbud av spets- och handtagskonfigurationer
  • Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
  • Automatisk högprecisionsprocess garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet Silikonfri Bag-Within-A-Bag™-förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller svabbarna Varje ytterpåse är individuellt märkt med lotnummer för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
För användning med (applikation) Punktrengöring med precision av räfflor, spår, slitsar och andra små utrymmen, applicering och borttagning av smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, lösningsmedelsanvändning (som IPA)
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 5.2 mm
Längd (metrisk) 127,5 mm
Längd (metriskt) handtag 101.8 mm
Material Polyester
Tjocklek (metrisk) 4.2 mm
Typ av handtag Lång, lättgreppad
Längd (metrisk) spets 25.7 mm
Bredd (metrisk) spets 3.1 mm
Diameter (metrisk) spets 12.7 mm
Produktlinje Alpha
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Plan
Spetsmaterial Stickad polyester