Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Absorbond™ Serie
Produktkod. 13153743 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Diameter (metrisk) spets:
3,2 mm
6,6 mm
Längd (metriskt) handtag:
59,9 mm
145,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag unitSize
13153743 6,6 mm 145,2 mm Paket med 100
13133743 3,2 mm 59,9 mm Paket med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13153743 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.25 SEK
    326.72 SEK / Paket med 100
    Save 14.53 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inga förorenande lim
Perfekt för nötningskänsliga applikationer som kräver mycket låga rester som att torka av känsligt belagda optiska ytor.
  • Dubbelskiktiga, hydrotrasslade, kontinuerliga filamentpolyesterhuvuden termiskt gjutna på polypropenhandtag utan bindemedel
  • Ultraclean huvudmaterial är precisionsgjutna så att varje bomullspinne är konstruerad för höga toleranser
  • Långa filament minskar risken för fiberfrisättning; hydroentanglement sänker icke-flyktiga rester till en mycket låg nivå
  • Huvuden är värmegjutna på polypropenhandtag och omkretskanterna värmeförseglas för att förhindra att fibrerna släpps
  • Utmärkt kemisk resistens; kan användas med ett brett utbud av lösningsmedel
  • Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion Flexibel huvudpaddel, långt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,126 tum.
Längd (engelska) 5,72 tum.
För användning med (applikation) Rengöring av känsliga ytor som optiska enheter, lösningsmedelsanvändning (som IPA), rengöring av spår, spår, slitsar och andra små utrymmen
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 3.2 mm
Längd (metrisk) 145.5 mm
Längd (engelska) Handtag 5,72 tum.
Längd (metriskt) handtag 145,2 mm
Tjocklek (metrisk) 2.5 mm
Längd (engelska) Tips 0,66 tum.
Längd (metrisk) spets 16.7 mm
Bredd (metrisk) spets 3.2 mm
Bredd (engelska) Tips 0,268 tum.
Diameter (metrisk) spets 6,6 mm
Diameter (engelska) Tips 0,26 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Spetsmaterial Hydroentangled Absorbond™ Polyester