Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: CleanFoam™ Serie
Produktkod. 15712426 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (engelska):
2,63 tum.
2,65 tum.
2,744 tum.
2,756 tum
2.795 tum.
6,41 tum.
Tipsstil:
Flex Paddle
Flexibel
Spetsigt
Stel
Typ av handtag:
Kompakt
Långt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Tipsstil Typ av handtag Förpackningsstorlek
15712426 6,41 tum. Flex Paddle Långt -
15722426 2,65 tum. Flexibel Kompakt -
15732426 2.795 tum. Stel Kompakt Paket med 500
15838304 2,756 tum Spetsigt Kompakt Paket med 500
15762426 2,744 tum. Flex Paddle Kompakt Paket med 500
15752426 2,63 tum. Spetsigt Kompakt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15712426 Supplier Texwipe™ Supplier No. TX740B
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Utmärkt absorptionsförmåga
Tvättad CleanFoam huvuden konstruerade av 100 porer per tum polyuretanskum med öppna celler för utmärkt kapacitet och dämpning.
  • Renaste skumservetter som finns tillgängliga med överlägsen lösningsmedelskapacitet och föroreningsfångning
  • Lösningsmedelsbearbetad för mycket låga nivåer av icke-flyktiga rester och partikelgenerering
  • God kemikaliebeständighet —kan användas med lösningsmedel som isopropylalkohol och applicering av smörjmedel och andra vätskor
  • Huvuden termiskt svetsade på polypropenhandtag, utan några förorenande lim Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifications
Konstruktion Flexibel huvudpaddel, långt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,126 tum.
Längd (engelska) 6,41 tum.
För användning med (applikation) Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 3.2 mm
Längd (metrisk) 163 mm
Längd (engelska) Handtag 5,74 tum.
Längd (metriskt) handtag 146 mm
Material CleanFoam
Storlek Intermediär
Tjocklek (metrisk) 5 mm
Längd (engelska) Tips 0,669 tum.
Typ av handtag Långt
Längd (metrisk) spets 17 mm
Bredd (metrisk) spets 2.3 mm
Bredd (engelska) Tips 0,134 tum.
Diameter (metrisk) spets 6.4 mm
Diameter (engelska) Tips 0,252 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Flex Paddle
Spetsmaterial Polyuretanskum