Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: CleanFoam™ Serie
Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
2,63 tum.
2,65 tum.
2,744 tum.
2,756 tum
2.795 tum.
6,41 tum.
Tipsstil:
Flex paddel
Flexibel
Spetsig
Stel
Typ av handtag:
Compact
Lång
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Utmärkt absorptionsförmåga
Tvättad CleanFoam huvuden konstruerade av 100 porer per tum polyuretanskum med öppna celler för utmärkt kapacitet och dämpning.
- Renaste skumservetter som finns tillgängliga med överlägsen lösningsmedelskapacitet och föroreningsfångning
- Lösningsmedelsbearbetad för mycket låga nivåer av icke-flyktiga rester och partikelgenerering
- God kemikaliebeständighet —kan användas med lösningsmedel som isopropylalkohol och applicering av smörjmedel och andra vätskor
- Huvuden termiskt svetsade på polypropenhandtag, utan några förorenande lim Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga
- Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
- Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
- Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Stel huvudkärna, kompakt handtag |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,118 tum. |
| Längd (engelska) | 2.795 tum. |
| För användning med (applikation) | Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar |
| Färg på handtag | Ljusgrön |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 71 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,32 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 59 mm |
| Visa mer |