Description
Utmärkt absorptionsförmåga
Tvättad CleanFoam huvuden konstruerade av 100 porer per tum polyuretanskum med öppna celler för utmärkt kapacitet och dämpning.
- Renaste skumservetter som finns tillgängliga med överlägsen lösningsmedelskapacitet och föroreningsfångning
- Lösningsmedelsbearbetad för mycket låga nivåer av icke-flyktiga rester och partikelgenerering
- God kemikaliebeständighet —kan användas med lösningsmedel som isopropylalkohol och applicering av smörjmedel och andra vätskor
- Huvuden termiskt svetsade på polypropenhandtag, utan några förorenande lim Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga
- Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
- Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
- Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifications
Specifications
| Konstruktion | Precisionsspets, kompakt handtag |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,094 tum |
| Längd (engelska) | 2,63 tum. |
| För användning med (applikation) | Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar |
| Färg på handtag | Ljusgrön |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.4 mm |
| Längd (metrisk) | 67 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,01 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 51 mm |
| Show More |