Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: CleanFoam™ Serie
Produktkod. 15762426 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (engelska):
2,63 tum.
2,65 tum.
2,744 tum.
2,756 tum
2.795 tum.
6,41 tum.
Tipsstil:
Flex Paddle
Flexibel
Spetsigt
Stel
Typ av handtag:
Kompakt
Långt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Tipsstil Typ av handtag Förpackningsstorlek
15762426 2,744 tum. Flex Paddle Kompakt Paket med 500
15722426 2,65 tum. Flexibel Kompakt -
15732426 2.795 tum. Stel Kompakt Paket med 500
15712426 6,41 tum. Flex Paddle Långt -
15838304 2,756 tum Spetsigt Kompakt Paket med 500
15752426 2,63 tum. Spetsigt Kompakt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15762426 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX757B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 SEK
    856.76 SEK / Paket med 500
    Save 558.24 SEK
    39% Av
I lager
Utmärkt absorptionsförmåga
Tvättad CleanFoam huvuden konstruerade av 100 porer per tum polyuretanskum med öppna celler för utmärkt kapacitet och dämpning.
  • Renaste skumservetter som finns tillgängliga med överlägsen lösningsmedelskapacitet och föroreningsfångning
  • Lösningsmedelsbearbetad för mycket låga nivåer av icke-flyktiga rester och partikelgenerering
  • God kemikaliebeständighet —kan användas med lösningsmedel som isopropylalkohol och applicering av smörjmedel och andra vätskor
  • Huvuden termiskt svetsade på polypropenhandtag, utan några förorenande lim Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion Flexibel huvudpaddel, kompakt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,087 tum.
Längd (engelska) 2,744 tum.
För användning med (applikation) Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.2 mm
Längd (metrisk) 69.7 mm
Längd (engelska) Handtag 2,35 tum.
Längd (metriskt) handtag 59.7 mm
Material CleanFoam
Storlek Micro
Tjocklek (metrisk) 2.6 mm
Längd (engelska) Tips 0,394 tum.
Typ av handtag Kompakt
Längd (metrisk) spets 10 mm
Bredd (metrisk) spets 13.5 mm
Bredd (engelska) Tips 0,142 tum.
Diameter (metrisk) spets 3.2 mm
Diameter (engelska) Tips 0,126 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Flex Paddle
Spetsmaterial Polyuretanskum