Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: CleanFoam™ Serie
Produktkod. 15838304 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (engelska):
2,63 tum.
2,65 tum.
2,744 tum.
2,756 tum
2.795 tum.
6,41 tum.
Tipsstil:
Flex paddel
Flexibel
Spetsig
Stel
Typ av handtag:
Kompakt
Lång
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Tipsstil Typ av handtag unitSize
15838304 2,756 tum Spetsig Kompakt Paket med 500
15722426 2,65 tum. Flexibel Kompakt -
15732426 2.795 tum. Stel Kompakt Paket med 500
15712426 6,41 tum. Flex paddel Lång -
15762426 2,744 tum. Flex paddel Kompakt Paket med 500
15752426 2,63 tum. Spetsig Kompakt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15838304 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX752B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt absorptionsförmåga
Tvättad CleanFoam huvuden konstruerade av 100 porer per tum polyuretanskum med öppna celler för utmärkt kapacitet och dämpning.
  • Renaste skumservetter som finns tillgängliga med överlägsen lösningsmedelskapacitet och föroreningsfångning
  • Lösningsmedelsbearbetad för mycket låga nivåer av icke-flyktiga rester och partikelgenerering
  • God kemikaliebeständighet —kan användas med lösningsmedel som isopropylalkohol och applicering av smörjmedel och andra vätskor
  • Huvuden termiskt svetsade på polypropenhandtag, utan några förorenande lim Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion Precisionsspets, sidokanter, kompakt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,098 tum.
Längd (engelska) 2,756 tum
För användning med (applikation) Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Längd (engelska) Handtag 1,969 tum.
Längd (metriskt) handtag 50 mm
Material CleanFoam
Storlek Intermediär
Tjocklek (metrisk) 3.4 mm
Längd (engelska) Tips 0,787 tum.
Typ av handtag Kompakt
Längd (metrisk) spets 20 mm
Bredd (metrisk) spets 6.8 mm
Bredd (engelska) Tips 0,126 tum.
Diameter (metrisk) spets 3.4 mm
Diameter (engelska) Tips 0,134 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Spetsig
Spetsmaterial Polyuretanskum