Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: CleanFoam™ Serie
Produktkod. p-2861519 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
2,63 tum.
2,65 tum.
2,744 tum.
2,756 tum
2.795 tum.
6,41 tum.
Tipsstil:
Flex paddel
Flexibel
Spetsig
Stel
Typ av handtag:
Compact
Lång
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15722426
Brand: Texwipe™ TX741B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt absorptionsförmåga
Tvättad CleanFoam huvuden konstruerade av 100 porer per tum polyuretanskum med öppna celler för utmärkt kapacitet och dämpning.
  • Renaste skumservetter som finns tillgängliga med överlägsen lösningsmedelskapacitet och föroreningsfångning
  • Lösningsmedelsbearbetad för mycket låga nivåer av icke-flyktiga rester och partikelgenerering
  • God kemikaliebeständighet —kan användas med lösningsmedel som isopropylalkohol och applicering av smörjmedel och andra vätskor
  • Huvuden termiskt svetsade på polypropenhandtag, utan några förorenande lim Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion Flexibel huvudspets, kompakt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,094 tum
Längd (engelska) 2,65 tum.
För användning med (applikation) Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.4 mm
Längd (metrisk) 67.3 mm
Längd (engelska) Handtag 2,24 tum.
Längd (metriskt) handtag 56.8 mm
Material CleanFoam
Storlek Liten
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Längd (engelska) Tips 0,413 tum.
Typ av handtag Compact
Längd (metrisk) spets 10.5 mm
Bredd (metrisk) spets 7 mm
Bredd (engelska) Tips 0,25 tum
Diameter (metrisk) spets 3.4 mm
Diameter (engelska) Tips 0,134 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Flexibel
Spetsmaterial Polyuretanskum