Beskrivning
High Sorbency Series
Mycket sorberande svabbar för industriella applikationer som rengöring med lösningsmedel som IPA, applicering av smörjmedel och andra vätskor och avlägsnande av överflödigt material.
- Bomullsknopphuvud tillgängligt med eller utan en mantel av polyuretanskum med öppna celler
- Mjukt, icke-nötande skumskydd skyddar mot fibersläpp
- Långa handtag tillverkade av lövträ för säker styrka och styvhet
- Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
- Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
- Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
- Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Skumhuvud mekaniskt fäst på bomullsknoppkärnan, långt trähandtag |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,098 tum. |
| Längd (engelska) | 6,063 tum. |
| För användning med (applikation) | Miljöprovtagning, applicering av smörjmedel och salvor, borttagning av smörjmedel och salvor, rengöring med lösningsmedel som IPA eller Aceton |
| Färg på handtag | Brun |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.5 mm |
| Längd (metrisk) | 154 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 4,961 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 126 mm |
| Visa mer |