Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Serie med hög sorbent
Produktkod. p-2861577 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Diameter (metrisk) spets:
7 mm
11,6 mm
13,5 mm
Längd (metriskt) handtag:
126 mm
127 mm
135 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag Förpackningsstorlek
13113743 7 mm 135 mm Paket med 1000
17876277 13,5 mm 126 mm -
15702426 11,6 mm 127 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13113743 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX705
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Certifierad att vara silikonfri
High Sorbency Series
Mycket sorberande svabbar för industriella applikationer som rengöring med lösningsmedel som IPA, applicering av smörjmedel och andra vätskor och avlägsnande av överflödigt material.
  • Bomullsknopphuvud tillgängligt med eller utan en mantel av polyuretanskum med öppna celler
  • Mjukt, icke-nötande skumskydd skyddar mot fibersläpp
  • Långa handtag tillverkade av lövträ för säker styrka och styvhet
  • Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion 100% bomullshuvud, långt trähandtag
Diameter (engelska) Handtag 0,098 tum.
Längd (engelska) 5,984 tum.
För användning med (applikation) Miljöprovtagning, applicering av smörjmedel och salvor, borttagning av smörjmedel och salvor, rengöring med lösningsmedel som IPA eller Aceton
Färg på handtag Brun
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (metrisk) 152 mm
Längd (engelska) Handtag 5,31 tum
Längd (metriskt) handtag 135 mm
Tjocklek (metrisk) 10 mm
Längd (engelska) Tips 0,66 tum.
Längd (metrisk) spets 17 mm
Bredd (metrisk) spets 3.2 mm
Bredd (engelska) Tips 0,46 tum.
Diameter (metrisk) spets 7 mm
Diameter (engelska) Tips 0,276 tum.
Typ av lim Lim
Handtagsmaterial Trä
Spetsmaterial Bomull