Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Transplex™ /ESD-serien
Produktkod. 15613357 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Tipsstil:
Flex paddel
Spetsig
Diameter (metrisk) spets:
3,5 mm
4 mm
6,8 mm
Längd (metriskt) handtag:
3 mm
78,5 mm
80,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipsstil Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag unitSize
15613357 Flex paddel 4 mm 80,5 mm Paket med 500
15742426 Spetsig 3,5 mm 78,5 mm Paket med 500
15792426 Flex paddel 6,8 mm 3 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15613357 Supplier Texwipe™ Supplier No. TX758E
Only null left
Add to basket
Add to basket
ESD-kontroll utan att förorena kol- eller metallbelastning
Väl lämpad för applikationer med ESD-känsliga enheter som kräver rengöring med låg förorening, såsom magnetresistiv hårddiskenhet, tillverkning av elektronisk medicinteknisk utrustning och kortrengöring och reparation.
  • Avled på ett säkert sätt elektriska laddningar på under två sekunder när de används med lösningsmedel som IPA
  • Handtag konstruerat av revolutionerande plastlegering som säkert avleder elektriska laddningar utan att förorena tillsatser
  • Lita inte på luftfuktighet
  • Innehåller inga silikon, kol, metaller eller kemiska eller blommande joniska antistater
  • Valet av huvudsubstrat inkluderar låga rester CleanFoam™ eller tvättas Alpha™ polyester
  • Tillverkad av de renaste material som finns tillgängliga och tillverkade i renrum med hjälp av state-of-the-art processer och utrustning
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsar som innehåller svabbar
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifications
Konstruktion Flexibel huvudpaddel, kompakt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,118 tum.
Längd (engelska) 3,56 tum.
För användning med (applikation) Väl lämpad för applikationer med ESD-känsliga enheter som kräver rengöring med låg förorening, såsom magnetresistiv hårddiskenhet, tillverkning av elektronisk medicinsk utrustning och kortrengöring och reparation
Färg på handtag Genomskinligt
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 3 mm
Längd (metrisk) 90.5 mm
Längd (engelska) Handtag 3,169 tum.
Längd (metriskt) handtag 80,5 mm
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Längd (engelska) Tips 0,394 tum.
Typ av handtag Compact
Längd (metrisk) spets 10 mm
Bredd (metrisk) spets 25 cm
Bredd (engelska) Tips 0,14 tum.
Diameter (metrisk) spets 4 mm
Diameter (engelska) Tips 0,157 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Plastlegering
Tipsstil Flex paddel
Spetsmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyuretanskum