Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Transplex™ /ESD-serien
Produktkod. 15792426 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Tipsstil:
Flex paddel
Spetsig
Diameter (metrisk) spets:
3,5 mm
4 mm
6,8 mm
Längd (metriskt) handtag:
3 mm
78,5 mm
80,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipsstil Diameter (metrisk) spets Längd (metriskt) handtag unitSize
15792426 Flex paddel 6,8 mm 3 mm Paket med 100
15742426 Spetsig 3,5 mm 78,5 mm Paket med 500
15613357 Flex paddel 4 mm 80,5 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15792426 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX761D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ESD-kontroll utan att förorena kol- eller metallbelastning
Väl lämpad för applikationer med ESD-känsliga enheter som kräver rengöring med låg förorening, såsom magnetresistiv hårddiskenhet, tillverkning av elektronisk medicinteknisk utrustning och kortrengöring och reparation.
  • Avled på ett säkert sätt elektriska laddningar på under två sekunder när de används med lösningsmedel som IPA
  • Handtag konstruerat av revolutionerande plastlegering som säkert avleder elektriska laddningar utan att förorena tillsatser
  • Lita inte på luftfuktighet
  • Innehåller inga silikon, kol, metaller eller kemiska eller blommande joniska antistater
  • Valet av huvudsubstrat inkluderar låga rester CleanFoam™ eller tvättas Alpha™ polyester
  • Tillverkad av de renaste material som finns tillgängliga och tillverkade i renrum med hjälp av state-of-the-art processer och utrustning
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsar som innehåller svabbar
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion Flexibel huvudpaddel, långt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,118 tum.
Längd (engelska) 6,457 tum.
För användning med (applikation) Väl lämpad för applikationer med ESD-känsliga enheter som kräver rengöring med låg förorening, såsom magnetresistiv hårddiskenhet, tillverkning av elektronisk medicinsk utrustning och kortrengöring och reparation
Färg på handtag Genomskinligt
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 3 mm
Längd (metrisk) 164 mm
Längd (engelska) Handtag 0,118 tum.
Längd (metriskt) handtag 3 mm
Tjocklek (metrisk) 4 mm
Längd (engelska) Tips 0,669 tum.
Typ av handtag Lång
Längd (metrisk) spets 17 mm
Bredd (metrisk) spets 4 mm
Bredd (engelska) Tips 0,15 tum.
Diameter (metrisk) spets 6,8 mm
Diameter (engelska) Tips 0,268 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Plastlegering
Tipsstil Flex paddel
Spetsmaterial 100 ppi CleanFoam™ Polyuretanskum