Läs mer
Texwipe™ ClipperMop™ Mopp
Produktkod. 11561214 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått:
11 x 4 tum Huvudmontering
7 x 4 tum Huvudmontering
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
11561214 7 x 4 tum Huvudmontering Varje
11571214 11 x 4 tum Huvudmontering Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11561214 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX7102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2267.85 SEK
    2170.84 SEK / Paket med 1
    Save 97.01 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Innehåller
Mopp med teleskophandtag och huvudenhet
För användning med våta, torra eller sterila torkare
  • Kompatibel med protokoll för ISO Klass 3 till 8 renrum, sterila och aseptiska områden
  • Designad för att använda standard 9x 9 tum. (23x 23 cm) och 12x 12 tum. (30.5x 30,5 cm) renrumstorkare eliminerar —behovet av att kvalificera sig och inventera ytterligare torkare eller moppskydd
  • Patentsökt mophuvud använder icke-slipande polyetenklämmor för att säkert fästa en eller flera torkare på huvudet
  • Torkarfästet släpper inte ut partiklar, fibrer eller smuts
  • Systemet kan steriliseras med gammastrålning, kemikalier, förångad väteperoxid (VHP ), eller etylenoxid (EtO)
Specifikationer
Mått 7 x 4 tum Huvudmontering
Produkttyp Renrumsmopp
Sterilitet Sterila
Inkluderar 11 x 4 tum. Huvudenhet och 30 till 53 tum. Teleskophandtag
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 3 till 8