Läs mer
Texwipe™ Direkta termiska renrumsetiketter
Produktkod. 15591245 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Storlek (engelska):
1,5 x 1,5 tum.
3 x 2 tum.
4 x 2 tum.
Förpackningsstorlek:
4 rullar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) Förpackningsstorlek
15591245 1,5 x 1,5 tum. 4 rullar
15511255 4 x 2 tum. 4 rullar
15501255 3 x 2 tum. 4 rullar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15591245 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX515D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8170.00 SEK
    6410.13 SEK / 4 rullar
    Save 1759.87 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Designad för kritiska miljöer där direkt termisk utskrift används
  • Lågavgasande polypropen tillverkad med ultralåga urlakningsbara ämnen och låga partiklar
  • Quick-ship tryckkänslig
  • Finns med två olika limnivåer som ger permanent vidhäftning utan att lämna rester
  • Testad för ytpartiklar, rengjord och dubbelförpackad
Specifikationer
Typ av lim Akryl
Formatera Märka
Material Polypropen
För användning med (applikation) Designad för kritiska miljöer där direkt termisk utskrift används
Kvantitet 1000/Pk.
Storlek (engelska) 1,5 x 1,5 tum.
Storlek (metrisk) 3.8 x 3.8 cm
Temperaturområde (engelska) -20 till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) -29 till 60 °C
Tjocklek (engelska) 3,3 mil