Läs mer
Texwipe™ Direkta termiska renrumsetiketter
Produktkod. p-4186872 Handla allt Texwipe Produkter
Storlek (engelska):
1,5 x 1,5 tum.
3 x 2 tum.
4 x 2 tum.
Förpackningsstorlek:
4 rullar
Produktkod. 15511255
Brand: Texwipe™ TX542D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för kritiska miljöer där direkt termisk utskrift används
  • Lågavgasande polypropen tillverkad med ultralåga urlakningsbara ämnen och låga partiklar
  • Quick-ship tryckkänslig
  • Finns med två olika limnivåer som ger permanent vidhäftning utan att lämna rester
  • Testad för ytpartiklar, rengjord och dubbelförpackad
Specifikationer
Typ av lim Akryl
Formatera Märka
Material Polypropen
För användning med (applikation) Designad för kritiska miljöer där direkt termisk utskrift används
Kvantitet 1000/Pk.
Storlek (engelska) 4 x 2 tum.
Storlek (metrisk) 10.1 x 5 cm
Temperaturområde (engelska) -20 till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) -29 till 60 °C
Tjocklek (engelska) 3,3 mil