Läs mer
Texwipe™ Svabbar för allmänna ändamål
Handla allt Texwipe ProdukterBeskrivning
Handtag av polypropen (100 %) ger kemisk
kompatibilitet. Komplett termisk konstruktion eliminerar förorening av
lim Förpackad i en återförslutbar, silikonfri påse
Finns i polyester honeycomb och skum
Tillverkad med exakta och konsekventa toleranser med hjälp av automatiserade processer
med hög precision Partikodad för spårbarhet och
kvalitetskontroll Orange handtag ger enkel identifiering för användning i mindre kritiska områden
Polyester 801 och 802
cell av bikaketyp designad för att maximera absorbansen, fånga upp stora partiklar och
smuts Tyg“ celler” konstruerad för upptagning och applicering av lim, fetter och vätskor
Skum 803, 804 och 805
Polyuretan (100 %) skum
Konstruerad för att applicera och absorbera lim, fetter och vätskor i mindre kritiska områden
Användningsområden:
Ta bort och applicera lödningar och
flussmedel Rengöring av trånga utrymmen som innehåller tjocka lösningar (som färger eller bläck)
Applicera och ta bort smörjmedel, lim och lösningar
Ta upp pulver och damm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 påsar/Cs. |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,094 tum |
| Längd (engelska) | 2,62 tum. |
| För användning med (applikation) | Ta bort och applicera lödningar och flussmedel, applicera och ta bort smörjmedel, lim och lösningar |
| Färg på handtag | Orange |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 0.24 cm |
| Längd (metrisk) | 6.65 cm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,01 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 5.1 cm |
| Visa mer |