Läs mer
Texwipe™ Honeycomb™ 10 förseglade gränstorkare
Produktkod. 15712396 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15712396
Brand: Texwipe™ TX1060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klasser 3 till 4 applikationer
  • Idealisk för att ta bort trasiga waferfragment eller processrester på släta och ojämna ytor
  • Unik ytstruktur kapslar in och tar bort grus under rengöring
  • Utmärkt absorptionsförmåga, bra partikel- och fiberkontroll och nötningsbeständighet
  • Vectra™ bearbetad för exceptionell renhet och konsistens
Beställningsinfo
Ytvikt: 170 g/m 2
Specifikationer
Produkttyp Vectra™ Honeycomb™ 10 torrservetter
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Basvikt 164
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Konstruktion Dubbelstickad
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för att ta bort trasiga waferfragment eller processrester på släta och ojämna ytor