Läs mer
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrollmattor - 30 lager
Produktkod. 11565315 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grå
Vitt
Mått (L x B):
25 x 45 tum
45 x 25 tum.
46 x 36 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) unitSize
11565315 Vitt 45 x 25 tum. -
11525325 Blått 46 x 36 tum. Paket med 8
11505325 Blått 45 x 25 tum. Paket med 8
12410070 Vitt 46 x 36 tum. -
15762386 Grå 25 x 45 tum Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11565315 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer AMA254581W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5850.00 SEK
    3360.52 SEK / Paket med 8
    Save 2489.48 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applicera direkt på golvet
  • En jämn limbeläggning på varje lager fångar partiklar från fotgängartrafik och utrustningshjul
Specifikationer
Mått (L x B) 45 x 25 tum.
Kvantitet 30 ark/mat