Läs mer
Texwipe™ IdealMat™ Kontamineringskontrollmattor - 60 lager
Produktkod. 11575315 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Mått (L x B):
45 x 25 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11575315 Vitt 45 x 25 tum. Paket med 4
1 options
Produktkod. 11575315 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer AMA254582W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 SEK
    3212.27 SEK / Paket med 4
    Save 1892.73 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Applicera direkt på golvet
Välj 30- eller 60-lagers mattor.
  • Konsekvent självhäftande beläggning på varje lager fångar upp partiklar från gångtrafik och utrustningshjul
  • Antimikrobiellt medel i beläggningen minskar risken för spridning av bakterier och bakterier till kontrollerat område
Specifikationer
Mått (L x B) 45 x 25 tum.
Kvantitet 60 ark/mat