Läs mer
Texwipe™ Isolator rengöringsverktyg utbyte handtag
Produktkod. 17935241 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (engelska) Handtag:
30,08 cm
18 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Handtag
17935241 30,08 cm
17945241 18 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17935241 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX7120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00 SEK
    256.28 SEK / Paket med 1
    Save 54.72 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Specifikationer
Produkttyp Ersättningshandtag
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) Handtag 30,08 cm
För användning med (utrustning) Isolator rengöringsverktyg
Material Glasfiber