Läs mer
Texwipe™ Stor Absorbond™ Provtagningspinn
Beskrivning
- 100 % hydrotrasslat polyesterfibertyg innehåller inga förorenande ytaktiva ämnen
- Ger utmärkta återhämtningshastigheter genom att fånga in prover i pinnens struktur utan att fästa vid provet, vilket tillåter fullständig frisättning i spädningsmedlet
- Kompatibel med ett brett utbud av lösningsmedel
- Styvt polypropenhandtag ger ett stadigt stöd för provtagning av breda ytor och plana ytor
- Avstängningshandtaget gör att pinnhuvudet kan placeras i en provtagningsflaska med minimal hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Paddel med platt huvud, greppvänligt handtag |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,205 tum. |
| Längd (engelska) | 5,02 tum. |
| För användning med (applikation) | Rengöring av känsliga ytor som optiska enheter, lösningsmedelsanvändning (som IPA), rengöring av spår, spår, slitsar och andra små utrymmen |
| Färg på handtag | Ljusgrön |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 5.2 mm |
| Längd (metrisk) | 127,5 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 4.008 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 101.8 mm |
| Visa mer |