Läs mer
Texwipe™ Texwipe™ Low TOC Alpha™ Swab
Produktkod. 12373775 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (metrisk):
127,5 mm
162,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12373775 127,5 mm Paket med 1000
13143743 162,3 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12373775 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX714K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30670.00 SEK
    14453.28 SEK / Paket med 1000
    Save 16216.72 SEK
    52% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad med exakta och konsekventa toleranser utan användning av lim för överlägsen prestanda. Texwipe™ Low TOC Alpha™ Swabs rengörs med en patentskyddad process för att säkerställa lämplighet för användning vid analys av totalt organisk kol (TOC) som en del av ett valideringsprotokoll för rengöring.
  • Certifierad; Rensad till en nivå av < 50μg/l TOC säkerställer konsekvens i bakgrundsbidraget från svabben
  • Idealisk för användning vid rengöringsvalidering av utrustning som används vid tillverkning av API:er, hjälpämnen och läkemedel
  • Dubbelskiktat, dubbelstickat polyesterhuvud ger utmärkta återvinningsnivåer genom att fånga in prover i stickad struktur utan att fästa vid provet, vilket tillåter fullständig frisättning i spädningsmedel
  • Stort huvud på ett styvt, bortbrytbart handtag ger stadigt stöd för provtagning av breda ytor och plana ytor och gör att huvudet kan placeras i flaskan med minimal hantering och kontaminering
  • 100 % polypropenhandtag säkerställer att inga ytterligare föroreningar införs och ger utmärkt kemikaliebeständighet
  • Inga bakgrundsstörningar från andra föroreningar
  • Autoklaverbar för användning i sterila miljöer och processer
Specifikationer
Beskrivning Provtagning
Konstruktion Paddel med platt huvud, långt, greppvänligt handtag
Längd (engelska) 1,01 tum
För användning med (applikation) Ytprovtagning för användning i rengöringsvalideringsprotokoll, precisionsrengöring av svåråtkomliga områden eller små utrymmen
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Low TOC Alpha Swab
Diameter (metriskt) handtag 5.2 mm
Längd (metrisk) 127,5 mm
Längd (metriskt) handtag 101.8 mm
Bredd (engelska) Huvud 0,5 tum
Bredd (metriskt) huvud 12.7 mm
Tjocklek (metrisk) 4.2 mm
Längd (metrisk) spets 25.7 mm
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Spetsmaterial Stickad polyester