Description
Konstruerad med exakta och konsekventa toleranser utan användning av lim för överlägsen prestanda. Texwipe™ Low TOC Alpha™ Swabs rengörs med en patentskyddad process för att säkerställa lämplighet för användning vid analys av totalt organisk kol (TOC) som en del av ett valideringsprotokoll för rengöring.
- Certifierad; Rensad till en nivå av < 50μg/l TOC säkerställer konsekvens i bakgrundsbidraget från svabben
- Idealisk för användning vid rengöringsvalidering av utrustning som används vid tillverkning av API:er, hjälpämnen och läkemedel
- Dubbelskiktat, dubbelstickat polyesterhuvud ger utmärkta återvinningsnivåer genom att fånga in prover i stickad struktur utan att fästa vid provet, vilket tillåter fullständig frisättning i spädningsmedel
- Stort huvud på ett styvt, bortbrytbart handtag ger stadigt stöd för provtagning av breda ytor och plana ytor och gör att huvudet kan placeras i flaskan med minimal hantering och kontaminering
- 100 % polypropenhandtag säkerställer att inga ytterligare föroreningar införs och ger utmärkt kemikaliebeständighet
- Inga bakgrundsstörningar från andra föroreningar
- Autoklaverbar för användning i sterila miljöer och processer
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Långt handtag |
| Konstruktion | Flexibel huvudpaddel, långt handtag |
| För användning med (applikation) | Ytprovtagning för användning vid rengöringsvalideringsprotokoll, precisionsrengöring av svåråtkomliga områden eller små utrymmen, |
| Färg på handtag | Ljusgrön |
| Diameter (metriskt) handtag | 3.2 mm |
| Längd (metrisk) | 162,3 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 145.5 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 2.8 mm |
| Längd (metrisk) spets | 16.8 mm |
| Bredd (metrisk) spets | 6.8 mm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.