Läs mer
Texwipe™ Micro CleanFoam™ ESD-pinne
Produktkod. 15772426 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (metrisk):
90,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15772426 90,7 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 15772426 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX757E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 SEK
    940.64 SEK / Paket med 500
    Save 274.36 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd där ESD kan vara ett problem
Texwipes ™'ESD Swab Series har en Stat-Rite™ handtag, en patenterad Inherently Dissipative Polymer, för att ge ett rent ESD-skydd utan att bidra med partikelformiga föroreningar till processen eller miljön.
  • Komplett termisk bindningskonstruktion eliminerar förorening av lim
  • Avleder laddningar på under två sekunder när de används med ett lösningsmedel eller lösning
  • Inga blommande kolpartiklar, metaller eller joniska antistatiska föroreningar
  • Flexibel huvudpaddel; kompakt, genomskinligt handtag
  • Material: 100ppi polyuretanskum
  • Huvudlängd: 10 mm (0,39 tum)
  • Huvudbredd: 3,8 mm (0,15 tum)
  • Huvudtjocklek: 3,4 mm (0,13 tum)
  • Total längd: 90,7 mm (3,57 tum)
Kretskort, display och elektronikmontering; hårddisk; medicinsk utrustning; mikroelektronik; optik; halvledare
Beställningsinfo
Förpackad i antistatisk påse
Specifikationer
Konstruktion Flexibel huvudpaddel, kompakt handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,118 tum.
Längd (engelska) 3,571 tum.
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av mycket små ytor, mycket låga nivåer av icke-flyktiga rester, användning där ESD kan vara ett problem
Färg på handtag Genomskinligt
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 3 mm
Längd (metrisk) 90,7 mm
Längd (engelska) Handtag 3,177 tum.
Längd (metriskt) handtag 80.7 mm
Material 100ppi polyuretanskum
Längd (engelska) Tips 0,394 tum.
Längd (metrisk) spets 10 mm
Bredd (metrisk) spets 7 mm
Bredd (engelska) Tips 0,189 tum.
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Transplex
Spetsmaterial Polyuretanskum