Läs mer
Texwipe™ Mikrodenier-pinnar
Produktkod. 15395536 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (metrisk):
7 cm
12,7 cm
16,2 cm
Tipsstil:
Flexibel
Plan
Längd (metriskt) handtag:
6 cm
10,1 cm
14,6 cm
Längd (metrisk) spets:
1,1 cm
1,68 cm
2,57 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 15395536
Brand: Texwipe™ TX761MD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mikrodeniermaterial med fullständig termisk bindningskonstruktion som eliminerar limföroreningar
Nylonfri bomullspinne är kompatibel med QAC (kvartär ammoniumklorid) rengöringsmedel och desinfektionsmedel
Material-100 %
polyesterväv Förbättrad absorptionsförmåga
och snabb uppsugningsprestanda Erbjuder ökat lyft och
infångning av partiklar så små
som mikrober Kemikalieresistent och ger ränderfri rengöring Renrumstvättad, ger ultralåga
nivåer av partiklar,
NVR:er (icke flyktiga rester)
och joner. silikonfri väska
Användningsområden:
Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i kritisk ren
miljö. Skrubba försänkta
områden Borttagning av överflödigt material, skräp
Rengöring av korsande ytor och fogar
Rengöring med kompatibla lösningar och lösningsmedel
Plocka upp fina pulver
Specifikationer
Diameter (engelska) Handtag 0,126 tum.
Längd (engelska) 6,3 tum
För användning med (applikation) Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 0.32 cm
Längd (metrisk) 16,2 cm
Längd (engelska) Handtag 5,7 tum.
Längd (metriskt) handtag 14,6 cm
Material Polyester (100%)
Längd (engelska) Tips 0,661 tum.
Längd (metrisk) spets 1,68 cm
Bredd (metrisk) spets 3.8 mm
Bredd (engelska) Tips 0,776 tum.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Flexibel
Spetsmaterial Microdenier polyester