Läs mer
Texwipe™ Mikrodenier-pinnar
Beskrivning
Tillverkad av mikrodeniermaterial med fullständig termisk bindningskonstruktion som eliminerar limföroreningar
Nylonfri bomullspinne är kompatibel med QAC (kvartär ammoniumklorid) rengöringsmedel och desinfektionsmedel
Material-100 %
polyesterväv Förbättrad absorptionsförmåga
och snabb uppsugningsprestanda Erbjuder ökat lyft och
infångning av partiklar så små
som mikrober Kemikalieresistent och ger ränderfri rengöring Renrumstvättad, ger ultralåga
nivåer av partiklar,
NVR:er (icke flyktiga rester)
och joner. silikonfri väska
Användningsområden:
Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i kritisk ren
miljö. Skrubba försänkta
områden Borttagning av överflödigt material, skräp
Rengöring av korsande ytor och fogar
Rengöring med kompatibla lösningar och lösningsmedel
Plocka upp fina pulver
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Handtag | 0,205 tum. |
| Längd (engelska) | 5 tum |
| För användning med (applikation) | Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar |
| Färg på handtag | Ljusgrön |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 0.52 cm |
| Längd (metrisk) | 12,7 cm |
| Längd (engelska) Handtag | 4 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 10,1 cm |
| Material | Polyester (100%) |
| Visa mer |