Läs mer
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Torkare
Produktkod. 15782406 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 600
Produktkod. 15782406
Brand: Texwipe™ TX4004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 till 6 applikationer
  • Dubbelstickad nylonkonstruktion skapar stor yta som greppar och håller kvar föroreningar, vilket förhindrar överföring
  • Ultraclean, mycket adsorberande torkare är statisk säker, nötningssäker och körbeständig
  • Luddfria —uppvisar extremt låga partikelhalter
  • Rengörs och bearbetas i en ISO Klass 3 renrumsmiljö i enlighet med Fed. Spec. 209E
Beställningsinfo
Ytvikt: 170 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10.16 cm
Material Nylon
Basvikt 170
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Konstruktion Dubbelstickad
Mått (L x B) 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av känsliga optiska ytor och fotomaskytor