Läs mer
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Torkare
Produktkod. 15792406 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15792406 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 150
15782406 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) Paket med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15792406 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX4009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1464.99 SEK / Paket med 150
    Save 425.01 SEK
    22% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 till 6 applikationer
  • Dubbelstickad nylonkonstruktion skapar stor yta som greppar och håller kvar föroreningar, vilket förhindrar överföring
  • Ultraclean, mycket adsorberande torkare är statisk säker, nötningssäker och körbeständig
  • Luddfria —uppvisar extremt låga partikelhalter
  • Rengörs och bearbetas i en ISO Klass 3 renrumsmiljö i enlighet med Fed. Spec. 209E
Beställningsinfo
Ytvikt: 170 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Nylon
Basvikt 170
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Konstruktion Dubbelstickad
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring av känsliga optiska ytor och fotomaskytor