Läs mer
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Torkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 600
Beskrivning
- Dubbelstickad nylonkonstruktion skapar stor yta som greppar och håller kvar föroreningar, vilket förhindrar överföring
- Ultraclean, mycket adsorberande torkare är statisk säker, nötningssäker och körbeständig
- Luddfria —uppvisar extremt låga partikelhalter
- Rengörs och bearbetas i en ISO Klass 3 renrumsmiljö i enlighet med Fed. Spec. 209E
Beställningsinfo
Ytvikt: 170 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 10.16 cm |
| Material | Nylon |
| Basvikt | 170 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Konstruktion | Dubbelstickad |
| Mått (L x B) | 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) |
| Visa mer |