Läs mer
Texwipe™ Polysat™ Förmättade polypropentorkare
Produktkod. 11545405 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
11 x 7 tum. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/Förpackning
800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 200
Paket med 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11545405 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Icke-steril 1200/Cs. Paket med 1200
15694977 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Sterila 480/Förpackning Paket med 480
11505405 11 x 7 tum. (27,9 x 17,7 cm) Icke-steril 800/Cs. Paket med 200
15702406 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Sterila 1000/Cs. Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11545405 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    6922.46 SEK / Paket med 1200
    Save 847.54 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
För ISO Klass 6 till 7 applikationer
  • Tillverkad av ett mjukt, 100 % smältblåst polypropensubstrat
  • Förmättad med 70 % isopropylalkohol/30 % avjoniserat vattenlösning
  • Låg partikelgenerering och låga halter av lösningsmedelsextraherbara ämnen
Beställningsinfo
Finns bekvämt förpackad i en återförslutningsbar FlexPack™ eller bulk packad i en lätt att bära, återförslutbar väska.
Specifikationer
Produkttyp Förvätad torkduk
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 27.9 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 22.8 cm
Material Polypropen
Basvikt 35
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
För användning med (applikation) Designad för rengöring av utrustning och andra miljöytor under och efter produktionsflödet, lämplig för att torka av utsidan av produktionsutrustning i kontrollerade miljöer
Förpackningsmängd 1200/Cs.
Mättnadslösning 70 % isopropylalkohol, 30 % avjoniserat vatten
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 24 förpackningar med 50 torkare