Läs mer
Texwipe™ Polysat™ Förmättade polypropentorkare
Produktkod. 15694977 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
11 x 7 tum. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/Förpackning
800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 200
Paket med 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet Förpackningsmängd unitSize
15694977 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Sterila 480/Förpackning Paket med 480
11545405 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Icke-steril 1200/Cs. Paket med 1200
11505405 11 x 7 tum. (27,9 x 17,7 cm) Icke-steril 800/Cs. Paket med 200
15702406 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Sterila 1000/Cs. Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15694977 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3216
För ISO Klass 6 till 7 applikationer
  • Tillverkad av ett mjukt, 100 % smältblåst polypropensubstrat
  • Förmättad med 70 % isopropylalkohol/30 % avjoniserat vattenlösning
  • Låg partikelgenerering och låga halter av lösningsmedelsextraherbara ämnen
Beställningsinfo
Finns bekvämt förpackad i en återförslutningsbar FlexPack™ eller bulk packad i en lätt att bära, återförslutbar väska.
Specifikationer
Produkttyp Förvätad torkduk
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 27.9 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 22.8 cm
Material Polypropen
Basvikt 35
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
För användning med (applikation) Designad för rengöring av utrustning och andra miljöytor under och efter produktionsflödet, lämplig för att torka av utsidan av produktionsutrustning i kontrollerade miljöer
Förpackningsmängd 480/Förpackning
Mättnadslösning 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol