Läs mer
Texwipe™ Polysat™ Förmättade polypropentorkare
Produktkod. 15702406 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
11 x 7 tum. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/Förpackning
800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 200
Paket med 480
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Sterilitet Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
15702406 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Sterila 1000/Cs. Paket med 1000
15694977 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Sterila 480/Förpackning Paket med 480
11545405 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) Icke-steril 1200/Cs. Paket med 1200
11505405 11 x 7 tum. (27,9 x 17,7 cm) Icke-steril 800/Cs. Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15702406 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7635.00 SEK
    5928.96 SEK / Paket med 1000
    Save 1706.04 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
För ISO Klass 6 till 7 applikationer
  • Tillverkad av ett mjukt, 100 % smältblåst polypropensubstrat
  • Förmättad med 70 % isopropylalkohol/30 % avjoniserat vattenlösning
  • Låg partikelgenerering och låga halter av lösningsmedelsextraherbara ämnen
Beställningsinfo
Finns bekvämt förpackad i en återförslutningsbar FlexPack™ eller bulk packad i en lätt att bära, återförslutbar väska.
Specifikationer
Produkttyp Förvätad torkduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 27.9 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 22.8 cm
Material Polypropen
Basvikt 35
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
För användning med (applikation) Designad för rengöring av utrustning och andra miljöytor under och efter produktionsflödet, lämplig för att torka av utsidan av produktionsutrustning i kontrollerade miljöer
Förpackningsmängd 1000/Cs.
Mättnadslösning 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ITW texwipe wipers pre-wetted with 60%-70% IPA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol